Merck
W256005
Sigma-Aldrich
trans-2-へキセン-1-アール
≥95%, FCC, FG
別名:
trans-2-ヘキセナール, 青葉アルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
98.14
FEMA番号:
2560
Beilstein:
1699684
EC Number:
欧州評議会番号:
748
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.073
NACRES:
NA.21
官能:
apple; green; leafy; vegetable; fruity
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
不純物
<3% hexenoic acid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; leafy; vegetable; fruity
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI Key
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-2-ヘキセン-1-アールは、トマト、バナナ、紅茶に自然に含まれる重要な香料化合物です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.9 °F - closed cup
引火点(℃)
38.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W256005-800G-K:
W256005-SAMPLE:
W256005-20KG:
W256005-BULK:
W256005-20KG-K:
W256005-VAR-K:
W256005-8KG:
W256005-BULK-K:
W256005-SAMPLE-K:
W256005-4KG:
W256005-1KG-K:
W256005-4KG-K:
W256005-800G:
W256005-1KG:
W256005-8KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Flavor of black tea.
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 30(8), 784-792 (1966)
Quantitative analysis of flavor parameters in six Florida tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill).
Baldwin EA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(6), 1135-1140 (1991)
(E)-2-Hexenal-Induced DNA Damage and Formation of Cyclic 1, N 2-(1, 3-Propano)-2 `-deoxyguanosine Adducts in Mammalian Cells.
Golzer P, et al.
Chemical Research in Toxicology, 9(7), 1207-1213 (1996)
Kensuke Sakamaki et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(12), 6667-6671 (2011-05-10)
A test apple beverage made up of apple juice (20%), high-fructose corn syrup (11.5%), citric acid (0.43%), trisodium citrate (0.02%), apple-odor flavor (0.1%), and ascorbic acid (0.02%) was stored at 40 °C and then analyzed for the change of odor
Wai Siang Law et al.
The Analyst, 135(4), 773-778 (2010-03-24)
Microjet sampling in combination with extractive electrospray ionization (EESI) mass spectrometry (MS) was applied to the rapid characterization and classification of extra virgin olive oil (EVOO) without any sample pretreatment. When modifying the composition of the primary ESI spray solvent