Merck
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-へキセン-1-アール
natural, ≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
98.14
FEMA番号:
2560
Beilstein:
1699684
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.073
NACRES:
NA.21
官能:
apple; green; leafy; vegetable; fruity
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
組成
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
trans-2-hexenal
官能
apple; green; leafy; vegetable; fruity
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI Key
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
100.9 °F - closed cup
引火点(℃)
38.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W256009-100G-K:
W256009-VAR-K:
W256009-1KG-K:
W256009-SAMPLE-K:
W256009-25G-K:
W256009-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)