Merck
W256803
Sigma-Aldrich
ヘキシル酪酸塩
≥98%, FG
別名:
酪酸ヘキシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
2568
EC Number:
欧州評議会番号:
271
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.045
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; waxy; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酪酸ヘキシルは、リンゴや黄色のパッションフルーツにおいて自然に生じます。 これは、植物の虫であるLygus hesperus(カスミカメムシ)およびLygus lineolaris(サビイロカスミカメムシ)が攻撃または妨害されたときに放出する主要な揮発性化学物質の1つです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W256803-9KG:
W256803-SAMPLE:
W256803-9KG-K:4548173970745
W256803-1KG:
W256803-1KG-K:4548173970721
W256803-20KG-K:4548173970738
W256803-20KG:
W256803-BULK-K:
W256803-SAMPLE-K:
W256803-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Solid phase microextraction for quantitative headspace sampling of apple volatiles.
Matich AJ, et al.
Analytical Chemistry, 68(23), 4114-4118 (1996)
Post?harvest changes in some volatile flavour constituents of yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Narain N & Bora PS
Journal of the Science of Food and Agriculture, 60(4), 529-530 (1992)
Production and predator-induced release of volatile chemicals by the plant bug Lygus hesperus.
Byers JA.
Journal of Chemical Ecology, 32(10), 2205-2218 (2006)
Volatile compounds released by disturbed and calm adults of the tarnished plant bug, Lygus lineolaris.
Wardle AR, et al.
Journal of Chemical Ecology, 29(4), 931-944 (2003)
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed