Merck
291838
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
99%
別名:
n-Propyl-n-butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1745552
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291838-100ML:
291838-5ML:
291838-500ML:
291838-VAR:
291838-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effects of thermal and nonthermal processing methods on apple cider quality and consumer acceptability.
Choi LH and Nielsen SS
Journal of Food Quality, 28(1), 13-29 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of
Amila M Devasurendra et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(29), 24955-24963 (2017-07-05)
Pyrrole was covalently bonded to 1-methyl and 1-benzylimidazolium ionic liquids (ILs) via an N-substituted alkyl linkage to prepare electropolymerizable IL monomers with excellent thermal stability. The methylimidazolium IL, [pyrrole-C