Merck
W293407
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
≥98%
別名:
n-Propyl-n-butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
2934
Beilstein:
1745552
EC Number:
欧州評議会番号:
266
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.040
NACRES:
NA.21
官能:
ethereal; fruity; sweet
グレード:
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; fruity; sweet
SMILES記法
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natural Occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
生物化学的/生理学的作用
Taste at 20 ppm
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W293407-1KG-K:4548173974293
W293407-4KG:
W293407-VAR-K:
W293407-2.5KG-K:
W293407-4KG-K:4548173974309
W293407-SAMPLE:
W293407-1KG:
W293407-SAMPLE-K:
W293407-9KG-K:4548173974316
W293407-BULK-K:
W293407-9KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of