Merck
W217409
Sigma-Aldrich
酢酸ブチル
≥99%, FCC, FG
別名:
1-アセトキシブタン, Butile, エタン酸ブチル, 酢酸ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2174
Beilstein:
1741921
EC Number:
欧州評議会番号:
194
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.004
NACRES:
NA.21
官能:
banana; green; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4 (vs air)
4.01 (vs air)
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
790 °F
expl. lim.
7.6 %
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
banana; green; sweet
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 自動車製造業における揮発性有機化合物の排出係数と発生源プロファイル:この研究では、自動車製造部門から排出される酢酸ブチルを含むさまざまな揮発性有機化合物の排出係数を調査し、環境モニタリングと規制に不可欠なデータを提供しています(You et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
30 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217409-9KG-K:4548173282794
W217409-SAMPLE:
W217409-SAMPLE-K:
W217409-9KG:
W217409-20KG-K:4548173282770
W217409-1KG:
W217409-1KG-K:4548173282756
W217409-50KG-K:
W217409-20KG:
W217409-1DRUM-K:
W217409-BULK-K:
W217409-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cheng Teng Wong et al.
Journal of hazardous materials, 157(2-3), 480-489 (2008-02-26)
The performance of silver-loaded zeolite (HY and HZSM-5) catalysts in the oxidation of butyl acetate as a model volatile organic compound (VOC) was studied. The objective was to find a catalyst with superior activity, selectivity towards deep oxidation product and
Andréa B Martins et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(5), 1155-1160 (2013-03-05)
The influence of low-frequency ultrasound (40 kHz) in the esterification reaction between acetic acid and butanol for flavor ester synthesis catalyzed by the commercial immobilized lipase B from Candida antarctica (Novozym 435) was evaluated. A central composite design and the
Yung-Chieh Tsao et al.
The Science of the total environment, 409(17), 3158-3165 (2011-05-31)
This study evaluated the efficacy of simultaneously employing three open-path Fourier transform infrared (OP-FTIR) spectrometers with 3-day consecutive monitoring, using an odor episode as an example. The corresponding monitoring paths were allocated among the possible emission sources of a semiconductor
Matias Rauma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(11), 4365-4375 (2009-03-14)
Recent work in our laboratory shows that it is possible to reproducibly measure the weight change over time of a piece of porcine skin exposed to a chemical vapor by thermogravimetric analysis (TGA), that is, using a microbalance maintained at
Subhash Bhatia et al.
Journal of hazardous materials, 163(1), 73-81 (2008-07-25)
Adsorption behaviours of butyl acetate in air have been studied over silver-loaded Y (Si/Al=40) and ZSM-5 (Si/Al=140) zeolites. The silver metal was loaded into the zeolites by ion exchange (IE) and impregnation (IM) methods. The adsorption study was mainly conducted