Merck
287725
Sigma-Aldrich
酢酸ブチル
anhydrous, ≥99%
別名:
n-酢酸ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
bp:
124-126 °C (lit.)
蒸気圧:
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
790 °F
expl. lim.
7.6 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸ブチルは、化粧品・医薬品産業では有機溶媒として、また食品産業では香料として広く使用されている直鎖脂肪族エステルです。バイオ燃料の添加剤候補としても有望視されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
287725-1L:4548173130200
287725-VAR:
287725-100ML:4548173130194
287725-BULK:
287725-2L:4548173130217
287725-6X1L:4548173253749
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Yingying Jiang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(2), e1805761-e1805761 (2018-11-13)
Fast deposition of aligning ambipolar polymers for high-performance organic field-effect transistors (OFETs) and inverter circuits are highly desired for both scientific studies and industry applications. Here, large-area and ordered polymer films are prepared by a bar-coating method at a rate
Potential biofuel additive from renewable sources-kinetic study of formation of butyl acetate by heterogeneously catalyzed transesterification of ethyl acetate with butanol.
Ali SH, et al.
Bioresource Technology, 102(21), 10094-10103 (2011)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)