蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]14/D −10°, neat
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.4130 (lit.)
pH
4 (20 °C, 50 g/L)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
1.042 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- (R)-(+)-2-メチルオキシラン。
- マルテポライド系物質の合成における重要な中間体である、(S)-2-((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)プロパナール。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
128.8 °F - closed cup
引火点(℃)
53.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E34102-2.5KG:
E34102-BULK:
E34102-250ML:
E34102-5ML:
E34102-1L:
E34102-100G:
E34102-5G:
E34102-VAR:
E34102-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)