蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
光学活性
[α]/D 10.5±1° (neat)
自己発火温度
752 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.410-1.420
n20/D 1.4130 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
128.8 °F - closed cup
引火点(℃)
53.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
08996-BULK:
08996-1ML:
08996-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック