Merck
B88209
Sigma-Aldrich
酢酸tert-ブチル
≥99%
別名:
TBAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1699506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
97-98 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の化合物への変換に、tert-ブチルアセテートを使用できます:
  • 硫酸が触媒となり、対応するN-tert-ブチルアミドに変換される芳香族ニトリル
  • S-tert-ブチル-L-システインヒドロクロリドからS-tert-ブチル-L-システインtert-ブチルエステルヒドロクロリドへ
  • シクロヘキサン中でランタニドイソプロポキシドからランタニドtert-ブトキシドへ。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B88209-BULK:
B88209-100G:
B88209-500ML:4548173189741
B88209-5ML:4548173189758
B88209-VAR:
B88209-1L:
B88209-500G:
B88209-100ML:4548173189734
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and some reactions of alkoxides of gadolinium and erbium.
Mehrotra R C and Batwara J M
Inorganic Chemistry, 9(11), 2505-2510 (1970)
Wenjun Du et al.
Biomacromolecules, 9(10), 2826-2833 (2008-09-18)
Three hyperbranched fluoropolymers were synthesized and their micelles were constructed as potential (19)F MRI agents. A hyperbranched star-like core was first synthesized via atom transfer radical self-condensing vinyl (co)polymerization (ATR-SCVCP) of 4-chloromethyl styrene (CMS), lauryl acrylate (LA), and 1,1,1-tris(4'-(2''-bromoisobutyryloxy)phenyl)ethane (TBBPE).
An efficient method for the conversion of aromatic and aliphatic nitriles to the corresponding N-tert-butyl amides: a modified Ritter reaction.
Reddy KL.
Tetrahedron Letters, 44(7), 1453-1455 (2003)
tert-Butyl group as thiol protection in peptide synthesis.
Pastuszak J J and Chimiak A
The Journal of Organic Chemistry, 46(9), 1868-1873 (1981)
D B McGregor et al.
Mutation research, 565(2), 181-189 (2005-01-22)
Tertiary-Butyl alcohol (TBA), tertiary-butyl acetate (TBAc) and methyl tertiary-butyl ether (MTBE) are chemicals to which the general public may be exposed either directly or as a result of their metabolism. There is little evidence that they are genotoxic; however, an