由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
分子量
(number average molecular weight Mn 360kDa)
粘度数
80-100(lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリビニルピロリドン[ポリ(N-ビニル-2-ピロリドン)、PVP]は、安定で、かさ高い、非毒性の非イオン性ポリマーであり、医療、工業、医薬品、食品、化粧品、電子機器に広く使用されています。フリーラジカルのポリマー化によるN-ビニル-2-ピロリドンから調製されます。
アプリケーション
PVPは以下の用途に使用されています:
- 疎水性炭素鎖によって生じる反発力を介した金属ナノ粒子(NP)の凝集を回避するための、NP合成の安定化剤として
- 棒状ヒドロキシアパタイト(HAp)ナノ粒子の合成におけるHAp結晶の核形成と成長を制御するためのキャッピング剤として
- 医薬品産業における薬剤の分散および懸濁のための合成ポリマー賦形剤として
- 溶液重合用の乳化剤および崩壊剤として
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
PVP360-500G:
PVP360-BULK:
PVP360-VAR:
PVP360-1KG:
PVP360-5KG:
PVP360-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Science advances, 6(15), eaay7619-eaay7619 (2020-04-18)
We present a new acquisition method that enables high-resolution, fine-detail full reconstruction of the three-dimensional movement and structure of individual human sperm cells swimming freely. We achieve both retrieval of the three-dimensional refractive-index profile of the sperm head, revealing its
Physicochemical Characterization of Polyvinyl Pyrrolidone: A Tale of Two Polyvinyl Pyrrolidones
ACS Omega, 5(47), 30461-30467 (2020)
Comparison of static and dynamic sonication as process intensification for particle size reduction using a factorial design
Chemical Engineering and Processing, 87, 26-34 (2015)
Crystal Growth & Design, 8(7), 2101-2107 (2008)
The Structural and Optical Characteristics of Polyvinylpyrrolidone Doped with Nano crystal NaF Films
Academic Press Dictionary of Science and Technology, 4(3), 125-125 (2013)