詳細
ポリ(ビニルポリピロリドン)は、架橋ホモポリマー型の精製ビニルピロリドンです。吸湿性があります。植物ホルモンの精製に広く使用されています。水素結合によってフェノール化合物に結合します。
アプリケーション
DNA濃度測定における溶解バッファーとして使用されました。表面増強レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析(SELDI-TOF MS)を用いた、葉抽出物からの遺伝子組換えタンパク質の検出にも使用されました。
特徴および利点
フェノ-ル類およびアルカロイド類と複合体を形成することでこれらの化合物を植物サンプルから除去します。これにより、これらの化合物がタンパク質を修飾するなどして分光学的タンパク質測定に干渉するのを防ぎます。酵素の安定性向上効果も報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
77627-1KG:
77627-25G:
77627-BULK:
77627-100G:
77627-VAR:
77627-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heat-stress and light-stress induce different cellular pathologies in the symbiotic dinoflagellate during coral bleaching.
PLoS ONE, 8(12), e77173-e77173 (2013)
A SELDI-TOF MS procedure for the detection, quantitation, and preliminary characterization of low-molecular-weight recombinant proteins expressed in transgenic plants.
Proteomics, 9(2), 233-241 (2009)
Biochemistry and Molecular Biology of Plants, 27-27 (1999)
Food Chemicals Codex, 2-3, 237-237 (1981)
PLoS neglected tropical diseases, 7(8), e2377-e2377 (2013-08-31)
Schistosomiasis, one of the most prevalent neglected tropical diseases, is a life-threatening public health problem in Yemen especially in rural communities. This cross-sectional study aims to determine the prevalence and associated risk factors of schistosomiasis among children in rural Yemen.