Merck
P5288
Sigma-Aldrich
ポリビニルピロリドン
for molecular biology, nucleic acid hybridization tested, mol wt 360,000
別名:
PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
形状
powder
分子量
360,000
適合性
nucleic acid hybridization tested
その他の活性
Endonuclease, exonuclease, RNase, none detected
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリビニルピロリドンは、カルボニル基、C-N基およびアルキル基を含む大型ポリマーです。
アプリケーション
ポリビニルピロリドンは次の用途で使用されています。
  • 卵細胞質内精子注入処置を実施するために。
  • クリーピングベントグラスの種子のコーティングに使用する内生菌コーティング剤混合物の調製に。
  • プレハイブリダイゼーション溶液の成分として。
生物化学的/生理学的作用
ポリビニルピロリドンはポリフェノールに結合できます。そのため、ポリフェノールに富んだ植物からRNAを分離するために使用されています。ナノ粒子の合成に広く使用されています。
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5288-500G:4548173116426
P5288-BULK:
P5288-100G:4548173112923
P5288-VAR:
P5288-1KG:4548173116419
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Blastocyst formation in in vitro fertilization versus intracytoplasmic sperm injection cycles: influence of the fertilization procedure
Van LL, et al.
Fertility and Sterility, 83(5), 1397-1403 (2005)
Relevance of in vitro agar based screens to characterize the anti-fungal activities of bacterial endophyte communities
Shehata HR, et al.
BMC Microbiology, 16(1), 8-8 (2016)
Inclusion of polyvinylpyrrolidone in the polymerase chain reaction reverses the inhibitory effects of polyphenolic contamination of RNA
Koonjul PK, et al.
Nucleic Acids Research, 27(3), 915-916 (1999)
Jan Konietzka et al.
Current biology : CB, 30(1), 1-16 (2019-12-17)
Sleep requires sleep-active neurons that depolarize to inhibit wake circuits. Sleep-active neurons are under the control of homeostatic mechanisms that determine sleep need. However, little is known about the molecular and circuit mechanisms that translate sleep need into the depolarization
Kallum M Koczkur et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(41), 17883-17905 (2015-10-06)
Colloidal synthesis offers a route to nanoparticles (NPs) with controlled composition and structural features. This Perspective describes the use of polyvinylpyrrolidone (PVP) to obtain such nanostructures. PVP can serve as a surface stabilizer, growth modifier, nanoparticle dispersant, and reducing agent.