Merck
437190
Sigma-Aldrich
ポリビニルピロリドン
average Mw ~1,300,000 by LS
別名:
PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw ~1,300,000 by LS
mp
>300 °C
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PVPは生体適合性で毒性が低く、吸着特性及び錯化安定性があり、比較的不活発な挙動を示し、熱分解に耐性があります。N-ビニル-2-ピロリドンの重合又はReppe合成法により容易に生成されます。
アプリケーション
PVPは、電界紡糸連続チタニアナノファイバーやタングステン酸ジルコニウム超極細繊維の担体ポリマーとして使用されます。 PVPは、銀ナノ立方体の合成において構成物質の1つとして使用することができます。 パラジウムのナノバー
、三角形のナノプレート合成において還元剤やコロイドの安定剤として使用されます。 また銀ナノスフェア、金ナノフレーム合成においてキャッピング剤としても使用されます。PVPの一般的な用途は、医薬品、食品、飲料、化粧品、トイレタリー、写真産業です。
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
437190-1KG:
437190-BULK:
437190-500G:
437190-8KG:
437190-VAR:
437190-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Characterization of Zirconium Tungstate Ultra-Thin Fibers.
Zhang L, et al.
Crystal Growth & Design, 9(2), 667-670 (2009)
Spray deposition of electrospun TiO2 nanorods for dye-sensitized solar cell
Fujihara K, et al.
Nanotechnology, 18(36), 365709-365709 (2007)
Synthesis and characterization of fivefold twinned nanorods and right bipyramids of palladium
Xiong Y, et al.
Chemical Physics Letters, 440(4), 273-278 (2007)
Yujie Xiong et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3665-3675 (2007-03-06)
This paper describes a simple and versatile method for growing highly anisotropic nanostructures of Pd, single-crystal nanobars bounded by {100} facets and single-crystal nanorods with their side surfaces enclosed by {100} and {110} facets. According to thermodynamic arguments, Pd atoms
Lifeng Zhang et al.
Nanoscale, 2(9), 1670-1673 (2010-09-08)
Continuous titanium carbide (TiC) nanofibers that possess an intriguing nanoribbon morphology with a width and thickness of approximately 300 nm and approximately 40 nm, respectively, and containing TiC crystallites with sizes ranging from 5 nm to 30 nm were synthesized
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
すべて表示