詳細
ポリビニルピロリドン(PVP)は、市販ではK30としても知られる水溶性ポリマーです。吸湿性で、粘着性に優れています。pHが安定し、透明な膜を形成することができます。
アプリケーション
PVPは、以下のような幅広い用途で使用されます:
- スティック糊や金属用接着剤の原料となる接着物質
- セラミックの分散剤
- 塗料およびインク
- 合成繊維や繊維製品の成形
- 多孔性膜
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81420-BULK:
81420-VAR:
81420-500G:
81420-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pressure-dependent conduction behavior of various particles for conductive adhesive applications
Journal of Adhesion Science and Technology, 13(6), 679-693 (1999)
Preparation, characterization and performance studies of polysulfone membranes using PVP as an additive
Journal of Membrane Science , 315(1-2), 36-47 (2008)
Photocatalytic microreactor study using TiO 2-coated porous ceramics
J. Appl. Electrochem., 35(7-8), 693-697 (2005)
Fabrication of CdS nanorods in PVP fiber matrices by electrospinning
Macromolecular Rapid Communications, 26(16), 1325-1329 (2005)
In situ monitoring of flash-light sintering of copper nanoparticle ink for printed electronics
Nanotechnology, 23(48), 485205-485205 (2012)