Merck
856568
Sigma-Aldrich
ポリビニルピロリドン
powder, average Mw ~55,000
別名:
PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
分子量
average Mw ~55,000
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PVP は、生物適合性、低毒性、接着性、錯体安定性を持ち、比較的不活性であり、温度分解に耐性があります。N-ビニル-2-ピロリドンの重合化や、レッペ合成によって容易に作成されます。
アプリケーション
PVP は、銀ナノキューブの合成およびコーティングにおいて使用される成分の 1 つです。パラジウムナノバー、三角体、ナノプレート、ツインナノロッドおよびバイピラミッドの合成における還元剤およびコロイド安定化剤として機能します。また、銀ナノスフィア、金ナノフレームの合成におけるキャッピング剤としても使用されます。PVP の一般的なアプリケーションは、医薬品、食品、飲料、化粧品、トイレタリー、および写真産業です。
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
856568-6X1KG:
856568-BULK:
856568-12X500G:
856568-500G:
856568-10KG:
856568-1KG:
856568-5G:
856568-VAR:
856568-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of fivefold twinned nanorods and right
bipyramids of palladium
Xiong Y, et al.
Chemical Physics Letters, 440, 273-278 (2007)
Rapid synthesis of small silver nanocubes by mediating polyol reduction with a trace amount of sodium sulfide or sodium hydrosulfide.
Siekkinen AR, et al.
Chemical Physics Letters, 432(4-6), 491- 496 null
Gold nanocages for cancer imaging and therapy
Au L, et al.
Cancer Nanotechnology, 83-99 (2010)
Robinson BV, et al. et al.
PVP: A critical review of the kinetics and toxicology of polyvinlypyrrolidone (Povidone) (1990)
Synthesis and characterization of fivefold twinned nanorods and right bipyramids of palladium
Xiong Y, et al.
Chemical Physics Letters, 440(4), 273-278 (2007)
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
関連コンテンツ
This application note discusses the synthesis of silver nanowires.
改良ポリオールプロセスによる、銀ナノワイヤ合成方法の一例をご紹介します。