Merck
PVP40
Sigma-Aldrich
ポリビニルピロリドン
average mol wt 40,000
別名:
PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (oragnic)
品質水準
フォーム
powder
分子量
average mol wt 40,000
不純物
<5.0% water (Karl Fischer)
粘度数
29-32(lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリビニルピロリドン(PVP)は、フェノール類やアルカロイドとの複合体を形成することがあります。複合体の形成により、植物サンプルからのフェノール類やアルカロイドの除去を可能となり、タンパク質の修飾や、タンパク含量の分光光学的測定で起こり得る妨害を防ぐことができます。PVP はまた、酵素の安定性を増強することもあります。
ポリビニルピロリドン(PVP)は多機能性合成高分子であり、ライフサイエンスや生化学の研究に使用されています。この水溶性高分子は汎用性に優れ、安定剤、乳化剤、懸濁化剤、可溶化剤、保護コロイド、および錯化剤として機能します。この保護コロイド特性は、タンパク質、酵素、およびその他の生物学的物質の安定化にとって特に有用です。
アプリケーション
ポリビニルピロリドンは、植物サンプルからのグルタミン合成酵素の精製に使用されています。PVDF(ポリビニリデンジフルオリド)膜のブロッキングに使用され、非特異結合を防ぎます。
特徴および利点
  • ライフサイエンスおよび生化学の研究に適した汎用性の高い界面活性剤
  • 優れた可溶化剤であり錯化剤
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
CR211633:
PVP40-BULK:
PVP40-1KG:
PVP40-500G:
PVP40-10G:
PVP40-100G:
PVP40-CH:
PVP40-10G-KC:
PVP40-5KG:
PVP40-50G:
PVP40-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural analysis of N- and O-glycans released from glycoproteins.
Jensen PH et al.
Nature Protocols, 7, 1299-1299 (2012)
Angiotensin II inhibits insulin signaling in aortic smooth muscle cells at multiple levels. A potential role for serine phosphorylation in insulin/angiotensin II crosstalk.
Folli F et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2158-2158 (1997)
Glutamine Synthetases of Higher Plants : Evidence for a Specific Isoform Content Related to Their Possible Physiological Role and Their Compartmentation within the Leaf.
McNally SF et al.
Plant Physiology, 72, 22-22 (1983)
Susanna Pecchia et al.
Plants (Basel, Switzerland), 8(7) (2019-07-25)
Lupins anthracnose is a destructive seed and airborne disease caused by Colletotrichum lupini, affecting stems and pods. Primary seed infections as low as 0.01-0.1% can cause very severe yield losses. One of the most effective management strategies is the development
Manna Crespan et al.
Scientific reports, 10(1), 7206-7206 (2020-05-01)
'Glera' and 'Ribolla Gialla' are the most economically relevant local grapevine cultivars of Friuli Venezia Giulia region (north-eastern Italy). 'Glera' is used to produce the world-renowned Prosecco wine. 'Ribolla Gialla' cultivation is constantly increasing due to the strong demand for
プロトコル
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.