Merck
1.09652
Supelco
酢酸ブチル
for analysis EMSURE®
別名:
Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl ethanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
204-658-1
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (GC)
bp:
124-126 °C (lit.)
蒸気圧:
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
790 °F
有効性
13100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.6 %
不純物
≤0.0017 meq/g Acidity
≤0.1% Water
≤0.1% n-Butyl formiate (GC)
≤0.1% n-Butyl propionate (GC)
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
動粘度
0.83 cSt(20 °C)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
転移温度
flash point 27 °C
溶解性
5.3 g/L
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
  • Biofiltration of n-butyl acetate with three packing material mixtures, with and without biochar: This research explores the efficiency of biofiltration systems using n-butyl acetate, emphasizing sustainable environmental management practices to mitigate solvent emissions in industrial settings (Halecký et al., 2024).
  • Biphasic alcoholysis coupled with high-speed countercurrent chromatography for high performance on separating phorbol from Croton tiglium Linn extracts: Illustrates the application of n-butyl acetate in enhancing the efficiency of extraction and purification processes, critical for pharmaceutical and chemical research (Fan et al., 2023).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0017 meq/g
Readily carbonizable substances: conforms
n-Butyl alcohol (GC): ≤ 0.2 %
n-Butyl formiate (GC): ≤ 0.1 %
n-Butyl propionate (GC): ≤ 0.1 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.