この商品について
化学式:
CH3CH(OH)CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-539-1
Beilstein/REAXYS Number:
1731270
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99.5%
Bp:
118-119 °C (lit.)
Vapor pressure:
10.9 mmHg ( 25 °C)
vapor density
3.12 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10.9 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
autoignition temp.
532 °F
expl. lim.
13.8 %
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.001% water
refractive index
n
bp
118-119 °C (lit.)
mp
-97 °C
solubility
water: miscible
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
microbiology
SMILES string
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
グリコールエーテルである1-メトキシ-2-プロパノール(プロピレングリコールメチルエーテル、PGME)は、ZnMgAl (亜鉛-マグネシウム-アルミニウム)触媒の存在下で酸化プロピレンをメタノールと反応させることで合成できます。各種土壌中の微生物による1-メトキシ-2-プロパノールの分解について研究が行われています。PGMEの経口基準用量(RfD)値および吸入基準濃度(RfC)値が、F344ラットおよびB6C3F1マウスを使用した吸入試験で得られています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。モノエーテル、特にプロピレングリコールメチルエーテル(PGME)は、製薬、化学および化粧品産業における精密化学合成において無公害溶媒として広く使用されており、したがって「より安全な溶媒および補助薬」と一致します。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-メトキシ-2-プロパノール
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標的臓器
Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
88.7 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(°C)
31.5 °C - closed cup - (External MSDS)
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
484407-4L:4.548173942643E12 + 484407-2.5L:4.548173922744E12 + 484407-18L:4.548173942629E12 + 484407-1L:4.548173942636E12
jan