Merck
484326
Sigma-Aldrich
プロピレングリコールプロピルエーテル
≥98.5%
別名:
DOWANOL® PnP, 1-プロポキシ-2-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
118.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98.5%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ダウ・ケミカル製
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
115.5 °F - closed cup
引火点(℃)
46.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484326-BULK:
484326-4L:
484326-1L:
484326-VAR:
484326-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 30(2), 126-129 (1988-04-01)
1-Propoxy-2-propanol, a widely used industrial chemical, was found to have acute peroral LD50 values in the rat of 4.92 ml/kg (males) and 2.83 ml/kg (females), with the signs of systemic toxicity being principally related to narcosis. Acute percutaneous LD50 values
Sambhav R Kumbhani et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(19), 1659-1668 (2017-08-07)
Ambient ionization mass spectrometry methods are convenient, sensitive and require little sample preparation. However, they are susceptible to species present in air surrounding the mass spectrometer. This study identifies some challenges associated with the potential impacts of indoor air contaminants
Yanqin Gao et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 214505-214505 (2015-06-08)
The dielectric relaxations in six primary and secondary alkoxy alcohols with varying molecular size and different separation between -O- and hydroxyl group are studied at temperatures around glass transition. The analyses of the apparent full width at half maximum of