About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
226.34
Beilstein:
3031224
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CCc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
InChI Key
UBMUZYGBAGFCDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメトキシ(2-フェニルエチル)シラン(TMPES)は、シロキサン系の前駆体として使用できるフェニル官能化トリアルコキシシランです。
アプリケーション
TMPESは、量子ドット(QD)発光ダイオードのシランベースのシラン系コーティング剤として使用することにより、QDの密着性を改善し機器の熱安定性を向上させることができます。純粋なシリカゼオライトモレキュラーシーブの合成に使用される場合があります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
438340-BULK:
438340-VAR:
438340-5G:
438340-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Quantum dot-layer-encapsulated and phenyl-functionalized silica spheres for highly luminous, colour rendering, and stable white light-emitting diodes
Yoo H, et al.
Nanoscale, 7(30), 12860-12867 (2015)
Hydrolysis-condensation kinetics of different silane coupling agents
Brochier S, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(2), 240-254 (2011)
Organic-functionalized molecular sieves as shape-selective catalysts
Jones CW, et al.
Nature, 393(6680), 52-52 (1998)
Brandy J Johnson et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 11(1), 886-904 (2012-02-22)
The development of porphyrin-embedded mesoporous organosilicate materials for application to the detection of volatile hydrocarbon solvents is described. Design of the receptor and optical indicator construct begins with parallel selection of the porphyrin indicator and design of the mesoporous sorbent.
Louise Stjern et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 595-605 (2017-05-31)
Cyclodextrins (CDs) and mesoporous silica particles (MSPs) have been combined as composite carriers for controlled antibiotic release. CDs were employed as "gatekeeper" agents and grafted onto MSPs to retain drug molecules inside the MSP carrier. A variety of CDs (unfunctionalized