Merck
281778
Sigma-Aldrich
(3-アミノプロピル)トリメトキシシラン
97%
別名:
3-(トリメトキシシリル)プロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)3Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
179.29
Beilstein:
2038118
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
91-92 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CCCN)(OC)OC
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(3-アミノプロピル)トリメトキシシラン(APTMS)は、さまざまなナノ材料の表面修飾のためのシランカップリング試薬として主に使用されるアミノシランです。APTMSベースの膜は、種々の基質上で熱的に安定した層を形成します。
(3-アミノプロピル)トリメトキシシラン(APTMS)は、シランカップリング試薬として、シラン化プロセスに使用されるアミノシランです。アルコキシシラン分子とともに基質を活性化します。
アプリケーション
APTMSは、局在表面プラズモン共鳴(LSPR)によって検出されたC反応性タンパク質(CRP)抗体の基質として使用できる、金ナノ8面体の合成に使用されます。メソ多孔質シリカマトリックスをAPTMSと組み合わせると、廃水からクロム(Cr)を除去することができます。また、酸化鉄磁性体ナノ粒子(MIONP)をシラン化して、架橋酵素凝集体(CLEA)を反応培地から分離するためにも使用できます。TiO2にコーティングすると、ヘテロ接合ペロブスカイト太陽電池(PSC)の全体的性能を評価するための重要なパラメータである電力変換効率(PCE)を改善できます。
APTMSは層状の自己組織化によって、SiOx基質上にマルチレイヤーを形成します。また、APTMSは、銀ナノ粒子上のシランカップリング試薬としても使用されています。
包装
(3-アミノプロピル)トリメトキシシランで表面改質されたシリカおよびチタニアナノロッドに金を堆積させることにより、光学的に調整可能なコアシェル複合ナノロッド構造体が調整されました。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
281778-BULK:
281778-VAR:
281778-100ML:
281778-5ML:
281778-10KG:
281778-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of the mechanism of chromium removal in (3-aminopropyl) trimethoxysilane functionalized mesoporous silica.
Lee J, et al
Scientific Reports, 8(12), 103240E-103240E (2018)
Reduction of silver nanoparticles in DMF. Formation of monolayers and stable colloids.
Pastoriza S, et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 72(1/2), 83-90 (2000)
Daijun Zhou et al.
International journal of nanomedicine, 13, 4157-4169 (2018-07-27)
This study aimed to prepare an eco-friendly dressing using a chitin-derived membrane with amphipathic anion/quaternary ammonium salt designed for antibacterial purposes. Four dressings were prepared and group A was chitin, group B was chitin + amphiphilic ion, group C was
Elza D van Deel et al.
The Journal of physiology, 595(14), 4597-4610 (2017-05-10)
This paper describes a novel model that allows exploration of matrix-induced cardiomyocyte adaptations independent of the passive effect of matrix rigidity on cardiomyocyte function. Detachment of adult cardiomyocytes from the matrix enables the study of matrix effects on cell shortening
Keigo Kato et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-20)
We fabricated stretchable and electric conductive hybrids consisting of polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)-capped polyurethane (PUPOSS) and doped poly(3-hexylthiophene) (P3HT). In order to realize robust films coexisting polar conductive components in hydrophobic elastic matrices, we employed POSS introduced into the terminals