有機トランジスタ(OFET)・バイオセンサ材料
バイオセンサ分野の研究開発を支援するための幅広い製品を提供しており、迅速なプロトタイピングを可能にし、高い性能と信頼性を確保することができます。
メルクは、お客様のバイオセンサワークフローに適した多種多様な材料とツールを提供しています。
Products
バイオセンサワークフロー
- 電極 – 高感度かつ一貫した測定のためのReady-to-use電極と、お客様独自の電極を作製するための材料(ナノ材料、自己組織化材料、銀インク、基板)
- 生体認識素子 – バイオセンサの標的分析種に結合するための抗体、酵素、タンパク質など
- トランスデューサーおよびOFET –OFET用プレハブ電極および生体認識イベントを測定可能で信頼できる電気的、光学的、または電気化学的シグナルに変換するためのOFET作製用材料(有機半導体、半導体、誘電材料)
- 試験 - 薄層の導電性を検査するためのプローブ
バイオセンサ向けナノ材料をご覧ください。
関連製品資料
- Article: PCBM-Based n-Type Semiconductors
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
- Article: Development of Small Molecule Donors for Solution-Processed Organic Solar Cells
溶液プロセスにより作製される低分子太陽電池の最近の成果についてご紹介します。低分子ドナー化合物の独創的な分子設計により、電力変換効率は約8%に向上しています。
- Article: Soluble Pentacene Precursors
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。
- Article: High-Purity Sublimed Materials for Organic Electronic Devices
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
- Brochure: Material Matters Basics: Fundamentals of Organic Thin Film Solar Cells
This article presents an outline of the history and current status of the development of organic thin film solar cells. It then describes the power conversion mechanism in organic thin film solar cells and a method for fabricating organic thin film solar cell devices.
- Article: Organic Photovoltaics in IoT, Architecture, and Wearables
「モノのインターネット」(IoT)やウェアラブル電子機器に使用されるエネルギーハーベスティングシステムとしての、有機太陽電池(OPV)技術について解説します。