Merck
440167
Sigma-Aldrich
(3-グリシジルオキシプロピル)トリメトキシシラン
≥98%
別名:
Dow Corning®社製品 Z-6040, 3-(2,3-エポキシプロポキシ)プロピルトリメトキシシラン, GLYMO, グリシジル 3-(トリメトキシシリル)プロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20O5Si
CAS番号:
分子量:
236.34
Beilstein:
4308125
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(3-グリシジルオキシプロピル)トリメトキシシラン(GPTMS)は、一方の側に3つのメトキシ基およびもう一方の側にエポキシ環を有する二官能性オルガノシランです。メトキシ基はガラス基質としっかり結合し、3Dマトリックスを形成します。エポキシ基は、アミド、アルコール、チオールおよび酸と反応します。水中で高い反応性を示すGPTMSは、シリカの表面とポリマーマトリックスの間の連結剤として使用できます。
アプリケーション
3-(グリシドキシプロピル)トリメトキシシランによる炭素鋼の前処理は、湿式および乾式吸着を強化するとともに、エポキシ被覆の陰極剥離率を低下させます。
GPTMSは、シリカ前駆体として広く使用されています。テトラエチルオルソシリケート(TEOS)のみと用いるGPTMSはキトサンと混合でき、骨組織工学技術のための高分子足場用のフィルターとして使用されます。また、アルミニウム合金の表面をコーティングすることで腐食を防止できます。GPTMSは、エポキシマトリックスナノコンポジットの強化物として使用できる多層カーボンナノチューブ(MWCNT)を官能化(ラップ)するために使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440167-1L:
440167-VAR:
440167-BULK:
440167-100ML:
440167-500ML:
440167-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functionalization of carbon nanotubes with (3-glycidyloxypropyl)-trimethoxysilane: Effect of wrapping on epoxy matrix nanocomposites.
Hoepfner, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 133(47), 814-820 (2016)
Harun, M.K.; et al.
Progress in Organic Coatings, 4, 317-317 (2005)
Journal of Organometallic Chemistry, 625, 208-208 (2001)
Effect of (3-glycidyloxypropyl) trimethoxysilane (GOPS) on the electrical properties of PEDOT: PSS films.
kansson H, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 55(10), 814-820 (2017)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 729-729 (1997)
資料
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
一置換および二置換アルコキシシロキサンから合成された融解ゲルは、生物医学、電子工学、光電子工学などへの応用が期待されています。