Merck
413364
Sigma-Aldrich
3-(トリエトキシシリル)プロピルイソシアナート
95%
別名:
トリエトキシ(3-イソシアナトプロピル)シラン, (3-イソシアナトプロピル)トリエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3Si(CH2)3NCO
CAS番号:
分子量:
247.36
Beilstein:
4404652
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
SMILES記法
CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H21NO4Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)9-7-8-11-10-12/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-(トリエトキシシリル)プロピルイソシアネートは、以下に使用できます:
  • セルロース誘導体をシリカマトリックス上に固定化することにより、キラル固定相(CSP)の結合の種類をもたらす二官能性(イソシアネートおよびエトキシシリル基)試薬として。
  • 5-アミノ-1,10-フェナントロリンを、加水分解性ゾル - ゲル前駆体である 5-(N,N-ビス-3-(トリエトキシシリル)プロピル)-ウレイル-1,10-フェナントロリンに変換するため。
  • 有機光触媒作用のルテニウムビピリジル連結型の多孔質有機シリカ(Ru-POS)を合成するため。
  • Suzuki-Miyaura クロスカップリング反応用のナノ粒子担持オキシムパラダサイクル触媒を合成するため。
3-(トリエトキシシリル)プロピルイソシアネート(TEPI)をスペーサー試薬として使用し、セルロースベースのキラル固定相(CSP)が調製されました。 TEPIは、2-ヒドロキシニコチン酸を修飾して発光ハイブリッド材料を調製するために使用される場合があります。2 発光性無機-有機ハイブリッド材料は、イソシアナートにオルトアミノ安息香酸誘導体をグラフトすることにより調製されました。 TEPIは、5-(N,N-ビ-3-(トリエトキシシリル)プロピル)ウレイル-1,10- フェナントロリン (フェン-Si)の調製に使用される場合もあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
223.7 °F - closed cup
引火点(℃)
106.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
413364-500ML:
413364-25ML:
413364-VAR:
413364-BULK:
413364-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of covalently bonded cellulose derivative chiral stationary phases with a bifunctional reagent of 3-(triethoxysilyl) propyl isocyanate
Journal of Chromatography A, 1010(2), 185-194 (2003)
Designing a family of luminescent hybrid materials by 3-(triethoxysilyl)-propyl isocyanate grafted 2-hydroxynicotinic acid bridge molecules
Journal of Organometallic Chemistry, 691(17), 3567-3573 (2006)
Ruthenium bipyridyl tethered porous organosilica: a versatile, durable and reusable heterogeneous photocatalyst.
Jana A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(53), 10746-10749 (2015)
Novel luminescent molecular-based hybrid organic?inorganic terbium complex covalently bonded materials via sol?gel process
Inorganic Chemistry, 7(6), 747-750 (2001)
Magnetic nanoparticles supported oxime palladacycle as a highly efficient and separable catalyst for room temperature Suzuki?Miyaura coupling reaction in aqueous media.
Gholinejad M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(61), 49568-49576 (2015)