Merck
I8507
Sigma-Aldrich
ヨードメタン
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
別名:
ヨウ化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3I
CAS番号:
分子量:
141.94
Beilstein:
969135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.89 (vs air)
品質水準
蒸気圧
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
pH
6.3 (21.1 °C)
bp
41-43 °C (lit.)
mp
−64 (lit.)
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化メチルとしても知られるヨードメタンはメチル化剤です。土壌くん蒸のための臭化メチルの代替としての可能性が研究されています。 ヨードメタンと塩素原子の気相反応のメカニズムが明らかにされています。 ヨードメタンの光分解のダイナミクスが、多光子イオン化を用いて研究されました。 ヨードメタンとCu(111)表面の相互作用が研究されました。
アプリケーション
ヨードメタン(ヨウ化メチル)は、ToF-CIMS(飛行時間型化学イオン化質量分析)分析用のヨウ化物水クラスター試薬イオンの生成に使用されます。E)-1-ヨードプロペンおよびN,N,N-トリメチルキトサン(TMC)の調整に使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.8 °F - closed cup
引火点(℃)
32.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I8507-500G:4548173200354
I8507-1L:
I8507-VAR:
I8507-10KG:4548173200323
I8507-4X100G:
I8507-500ML:
I8507-25KG:4548173200330
I8507-5G:4548173200361
I8507-BULK:
I8507-100ML:
I8507-100G:4548173200316
I8507-2KG:4548173200347
I8507-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-resolution chemical ionization mass spectrometry (ToF-CIMS): application to study SOA composition and processing.
Aljawhary D, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 6(11), 3211-3224 (2013)
Platinum-catalyzed addition of iodomethane to acetylene.
Mitchenko SA, et al.
Russian Chemical Bulletin, 62(4), 984-988 (2013)
Methylation of chitosan with iodomethane: effect of reaction conditions on chemoselectivity and degree of substitution.
Curti E, et al.
Macromolecular Bioscience, 3(10), 571-576 (2003)
Methyl iodide, an ozone-safe alternative to methyl bromide as a soil fumigant.
Ohr HD, et al.
Plant Disease, 80(7), 731-735 (1996)
Methyl rotation, vibration, and alignment from a multiphoton ionization study of the 266 nm photodissociation of methyl iodide.
Loo RO, et al.
J. Chem. Phys. , 90(8), 4222-4236 (1989)