蒸気密度
4.89 (vs air)
品質水準
蒸気圧
24.09 psi ( 55 °C)
540 hPa ( 25 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
8.5-66 % (v/v)
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
41-43 °C (lit.)
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
−64 (lit.)
溶解性
8.66 g/L
密度
2.28 g/cm3 at 20 °C
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
保管および安定性
アナリシスノート
Identity (IR):passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.8 °F - closed cup
引火点(℃)
32.1 °C - closed cup