詳細
ジヨードメタンは、金属結合ハロゲン化物に対するハロゲン結合供与体として使用される溶媒です。
ジヨードメタン(CH2I2)は、ヨウ素を含む有機化合物です。アセトニトリル中で 310 nm の光により開始される分解が調べられました。フェムト秒のポンプ-プローブ分光法および CH2I2の光分解のアブイニシオ分子動力学シミュレーション研究では、ホット光産物としてのジヨードメタンの異性体(CH2I-I)の生成が示唆されています。また、大気中ではオゾンの存在下で光分解されて酸化ヨウ素(IO)を生成し、エアロゾルが生成されます。その真空紫外線(VUV)光吸収スペクトルが報告されています。
ジヨードメタン(CH2I2)は、ヨウ素を含む有機化合物です。アセトニトリル中で 310 nm の光により開始される分解が調べられました。フェムト秒のポンプ-プローブ分光法および CH2I2の光分解のアブイニシオ分子動力学シミュレーション研究では、ホット光産物としてのジヨードメタンの異性体(CH2I-I)の生成が示唆されています。また、大気中ではオゾンの存在下で光分解されて酸化ヨウ素(IO)を生成し、エアロゾルが生成されます。その真空紫外線(VUV)光吸収スペクトルが報告されています。
アプリケーション
ジヨードメタンは、カテコールアミン被覆繊維表面の表面エネルギーの極性構成要素と分散構成要素を評価するためのプローブ液として使用されています。これはシクロプロピルケトン、エステルおよびアミドの調製に使用する場合があります。
ジヨードメタンは、ポリマー表層の親水性を分析するために接触角測定時のプローブ溶媒として使用される場合があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158429-25ML:
158429-25G:4548173985961
158429-SAMPLE:
158429-VAR:
158429-BULK:
158429-100ML:
158429-500G:4548173985978
158429-1L:
158429-500ML:
158429-100G:4548173985954
158429-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solvent-and catalysts-free immobilization of tannic acid and polyvinylpyrrolidone onto PMMA surface by DBD plasma.
Plasma Processes and Polymers (2017)
The Journal of chemical physics, 121(5), 2208-2214 (2004-07-21)
Photodissociation of diiodomethane (CH2I2) in acetonitrile solution has been studied with ab initio molecular dynamics simulations, which show how the iso-diiodomethane photoproduct (CH2I-I) can be formed. The first excited state, described by the "restricted open-shell Kohn-Sham" density functional method, is
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 13-24 (2017-05-10)
In this paper, the biomineralization potential and cellular response of novel blend films of the anionic sulfated polysaccharides kappa-carrageenan (KCG) and fucoidan (FUC) derived from seaweeds with semi-crystalline polyhydroxybutyrate (PHB) and polyhydroxybutyrate-co-valerate (PHBV), respectively, were analyzed. The incorporation of KCG
The Journal of chemical physics, 140(19), 194312-194312 (2014-05-24)
The electronic absorption spectrum of diiodomethane in the 30,000-95,000 cm(-1) region is investigated using synchrotron radiation; the spectrum in the 50,000-66,500 cm(-1) region is reported for the first time. The absorption bands in the 30,000-50,000 cm(-1) region are attributed to
Journal of colloid and interface science, 583, 414-424 (2020-10-05)
Frictional and nanomechanical properties of nanostructured polymer surfaces are important to their technological and biomedical applications. In this work, poly(ethylene terephthalate) (PET) surfaces with a periodic distribution of well-defined nanopillars were fabricated through an anodization/embossing process. The apparent surface energy