蒸気密度
8.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 800 part(lit.)
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
oil: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
密度
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
41.3 °C - closed cup - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241032-50G:4548173933221
241032-VAR:
241032-250G:4548173933214
241032-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック