Merck
233323
Sigma-Aldrich
アセトニトリル-d3
"100%", 99.96 atom % D
別名:
トリジュウテロアセトニトリル, メチル-d3シアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CN
CAS番号:
分子量:
44.07
Beilstein:
1740230
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
同位体純度
99.96 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0200% water
water
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトニトリル-d3は、(トリ重水素アセトニトリル、CD3CN)で、アセトニトリルの重水素化形態です。これは、NMR(核磁気共鳴)用に100%同位体として濃縮された溶媒です。その化学的および同位体的な純度の高さから、高分解能NMRにおいて幅広く使用されています。
アプリケーション
アセトニトリル-d3は、以下の用途で、溶媒として使用されます。
  • 2-フェニルインドールの合成中、NMR分光法による収率の測定。
  • 1H NMR(プロトン核磁気共鳴)のスペクトル研究用。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
233323-10X0.75ML:4548173315690
233323-BULK:
233323-10X0.6ML-N:
233323-25G:4548173121406
233323-VAR:
233323-1G:
233323-10X0.8ML-N:
233323-10X0.5ML:4548173315683
233323-5G:4548173121413
233323-10X0.8ML-NA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Bryan J Leong et al.
Plant physiology, 183(3), 915-924 (2020-05-02)
Plants make many biologically active, specialized metabolites, which vary in structure, biosynthesis, and the processes they influence. An increasing number of these compounds are documented to protect plants from insects, pathogens, or herbivores or to mediate interactions with beneficial organisms
Márk Szabó et al.
Chirality, 32(4), 446-456 (2020-02-08)
Dirhodium complexes bearing N-substituted chiral amino acid ligands are investigated. These complexes have an unusual twisted paddlewheel structure, showing inherent chirality. We would like to demonstrate that parallel application of chiroptical spectroscopic methods (ECD and VCD) and NMR spectroscopy combined
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys. , 100(11), 8347-8358 (1994)