Merck
366544
Sigma-Aldrich
アセトニトリル-d3
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
別名:
トリジュウテロアセトニトリル, メチル-d3シアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CN
CAS番号:
分子量:
44.07
Beilstein:
1740230
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.02% water
water
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
有機重水素化合物であるアセトニトリル-d3(CD3CN)は、α-重水素化アルキルニトリルです。酸化ジュウテリウムを用いたアセトニトリルからの塩基触媒交換による合成について報告があります。分子回転摩擦係数が、2H および 14N 核磁気共鳴スピン格子緩和時間の測定により求められています。ナノ多孔性ガラス中の配向ダイナミックスが光学カー効果分光法を用いて研究されています。
アプリケーション
アセトニトリル-d3 はラマンスペクトル記録のための溶媒として用いられました。
以下に用いられることがあります:
  • IR および NMR 溶媒
  • ゼオライト酸度分析プローブ
  • HPLC カートリッジ溶離液‐SPE(固相抽出)‐NMR 技法
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366544-25G:4548173140520
366544-10G:4548173140513
366544-10X25G-N:
366544-5G:4548173140544
366544-5X10G-N:
366544-50G:4548173140537
366544-BULK:
366544-10X0.6ML:4548173331577
366544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The lowest triplet state of 1, 3, 5-hexatrienes: Quantum chemical force field calculations and experimental resonance Raman spectra.
Negri F, et al.
J. Chem. Phys. , 90(11), 5944-5963 (1989)
Maja Lambert et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 43(9), 771-775 (2005-07-29)
The HPLC-SPE-NMR technique was used for the analysis of a root-bark extract of Croton membranaceus. The components of the extract were separated on an analytical-size reversed-phase HPLC column, the chromatographic peaks were trapped on SPE (solid-phase extraction) cartridges after post-column
Acetonitrile-d3 as a probe of Lewis and Broensted acidity of zeolites.
Pelmenschikov AG, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(42), 11071-11074 (1993)
Organic deuterium compounds: XVI. Synthesis of α-deuterated alkyl nitriles.
Leitch LC.
Canadian Journal of Chemistry, 35(4), 345-347 (1957)
Proton polarizability caused by collective proton motion in intramolecular chains formed by two and three hydrogen bonds. Implications for charge conduction in bacteriorhodopsin.
Brzezinski B, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 91(11), 3077-3080 (1987)