製品名
アセトニトリル, anhydrous, 99.8%
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
色
colorless
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 塩化セリウム(III)存在下、エポキシドの開環による1,2-アジドアルコールおよび1,2-アジドアミン、およびアジ化ナトリウムによるアジリジンの調製。
- パラジウム触媒存在下でのオレフィンの酸化的アリールアルキル化による、シアノ基を有するインドリノンの調製。
また、以下の合成のための反応物質としても使用されます:
- n-ブチルリチウムおよびその後のクロロジフェニルホスフィンとの反応による、ビス(ジフェニルホスフィノ)アセトニトリルの合成。
- 塩化コバルト(II)存在下、ケトンまたはケトエステルおよびアルデヒドとのカップリング反応による、βアセタミドケトンの合成。
包装
よく一緒に購入される製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271004-12X100ML:4548173128443
271004-RSAMPLE:
271004-20L-P2:
271004-56L:4548173128504
271004-200L-P2:
271004-8L:
271004-4X2L:4548173128498
271004-200L:4548173128474
271004-50L-P2:
271004-6X1L:4548173128511
271004-2L:4548173128481
271004-PZ:
271004-20L:
271004-250ML:
271004-200L-P1:
271004-AR-200L-P1:
271004-VAR:
271004-BULK:
271004-CH-200LP1KO:
271004-1L:4548173128467
271004-OD-200L-P2:
271004-2L-KR:
271004-200L-P2-B:
271004-18L-P1:
271004-18L:4548173128450
271004-4X2L-KR:
271004-100ML:4548173128436
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.