Merck
850345P
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
別名:
1,2-ジテトラデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; DMPC; PC(14:0/14:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H72NO8P
CAS番号:
分子量:
677.93
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850345P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850345P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850345P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850345P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850345P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
InChI Key
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アヴァンティによって提供されたホスファチジルコリン製品のリストは種々の物理的性質を有する化合物を供給するよう作成されています。短鎖酸(C3~C8は水可溶性および吸湿性です)、飽和酸、マルチ不飽和酸および混合酸PCなどの製品を用意しました。これらの製品は全てHPLC によって精製されており、酸化および加水分解に対して製品を保護するため特殊な予防策が講じられています。
ジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)は、ホスファチジルコリン(PC)ファミリーに属します。炭素原子14個を持つ飽和対称リン脂質で構成されます。DMPCは双性イオン性グリセロリン脂質で、哺乳類の膜に関係します。
アプリケーション
14:0 PC (DMPC)は、次の用途で使用されています。
  • 水晶振動子顕微鏡を用いた研究で散逸モニタリングを行うために、またパーフォリンの結合と会合を調べるために行うリポソームの調製。
  • スペクトル研究のためのアントラキノンリポソーム生成。
  • β2-アドレナリン受容体のin vitro再構成のために、ホスファチジルイノシトール4,5-ビスリン酸と共にバイセルを調製。
生物化学的/生理学的作用
ジミリストイルホスファチジルコリン(DMPC)は、コレステロールと組み合わて、生体膜モデルとして使用されます。アポリポタンパク質(apo)E欠損マウスにDMPCを経口補給すると、高密度リポタンパク質値および他の脂質プロファイルが改善され、アテローム性動脈硬化の発症が予防されます。−
包装
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(850345P-1g)
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(850345P-500mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(850345P-200 mg)
5mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(850345P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850345P-25MG:
850345P-VAR:
850345P-200MG:
850345P-1G:
850345P-BULK:
850345P-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
18:0 PC(DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC(DSPC)
12:0 PC (DLPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850335P
12:0 PC (DLPC)
16:0~18:1 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850457P
16:0~18:1 PC
14:0 PS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840033P
14:0 PS
16:0 PC(DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355C
16:0 PC(DPPC)
A coarse-grained molecular dynamics study of DLPC, DMPC, DPPC, and DSPC mixtures in aqueous solution
Abedi K, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2013)
Effect of tetracaine on DMPC and DMPC+ cholesterol biomembrane models: Liposomes and monolayers
Serro AP, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 63-71 (2014)
Oral synthetic phospholipid (DMPC) raises high-density lipoprotein cholesterol levels, improves high-density lipoprotein function, and markedly reduces atherosclerosis in apolipoprotein E-null mice
Navab M, et al.
Circulation, 108(14), 1735-1739 (2003)
Analysis of perforin assembly by quartz crystal microbalance reveals a role for cholesterol and calcium-independent membrane binding
Stewart SE, et al.
Test, 290(52), 31101-31112 (2015)
Assembly of streptolysin O pores assessed by quartz crystal microbalance and atomic force microscopy provides evidence for the formation of anchored but incomplete oligomers
Stewart SE, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(1), 115-126 (2015)