詳細
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (840051P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840051P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840051P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840051P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- クロマトグラフィーカラムの特徴を評価する際に、脂質標準物質として。
- αVβ3標的ナノ粒子に使用する界面活性剤共混合物の成分として。
- リポソームの調製に。
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840051P-1G:
840051P-VAR:
840051P-200MG:
840051P-500MG:
840051P-BULK:
840051P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック