詳細
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850365P-1G)
pkg of 1 × 200 mg (850365P-200MG)
pkg of 1 × 25 mg (850365P-25MG)
pkg of 1 × 500 mg (850365P-500MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChI Key
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- プロトプラストにおける生体分子送達研究のためのマイクロバブル単一層の調製
- 固定化研究のためのリポソームの調製
- イリノテカン(IRT)およびドキソルビシン送達のためのポルフィリン-リン脂質(PoP)リポソームの生成
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850365P-200MG:
850365P-500MG:
850365P-25MG:
850365P-1G:
850365P-BULK:
850365P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック