詳細
L-α-phosphatidylcholine, hydrogenated (Soy)
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (840058P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840058P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840058P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840058P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChI Key
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
840058P-1G:
840058P-25MG:
840058P-200MG:
840058P-VAR:
840058P-BULK:
840058P-500MG:
試験成績書(COA)