製品名
ダイズPC(95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
アッセイ
>95% (TLC)
フォーム
granular
包装
pkg of 1 × 100 g (441601G-100g)
pkg of 1 × 50 g (441601G-50g)
pkg of 1 × 500 g (441601G-500g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
441601G-50G:
441601G-100G:
441601G-VAR:
441601G-BULK:
441601G-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック