Merck
850757C
Avanti
16:0-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル-2-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン; POPE; PE(16:0/18:1(9Z)); 110637
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H76NO8P
CAS番号:
分子量:
718.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850757C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850757C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850757C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850757C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850757C-25mg)
25 mg/mL (850757C-1g)
25 mg/mL (850757C-200mg)
25 mg/mL (850757C-500mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-
InChI Key
FHQVHHIBKUMWTI-ZCXUNETKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
16:0-18:1 PEは、リポソーム調製のための合成脂質として使用されてきました。
包装
30 mL琥珀色小口ガラス瓶、スクリューカップ付き(850757C-1g)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850757C-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850757C-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850757C-500mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850757C-25MG:4548174015605
850757C-BULK:
850757C-1G:4548174015582
850757C-200MG:4548174015599
850757C-VAR:
850757C-500MG:4548174015612
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Mitochondria: Practical Protocols (2018)
Mariya Chavarha et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(48), 16596-16604 (2012-11-13)
Prior studies have shown that the biological mixture of the two hydrophobic surfactant proteins, SP-B and SP-C, produces faster adsorption of the surfactant lipids to an air/water interface, and that they induce 1-palmitoyl-2-oleoyl phosphatidylethanolamine (POPE) to form inverse bicontinuous cubic
Tânia Silva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(5), 2158-2170 (2018-01-07)
An understanding of the mechanism of action of antimicrobial peptides is fundamental to the development of new and more active antibiotics. In the present work, we use a wide range of techniques (SANS, SAXD, DSC, ITC, CD, and confocal and
Sónia Troeira Henriques et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(51), 20460-20469 (2019-11-26)
Peptides with pharmaceutical activities are attractive drug leads, and knowledge of their mode-of-action is essential for translation into the clinic. Comparison of native and enantiomeric peptides has long been used as a powerful approach to discriminate membrane- or receptor-mediated modes-of-action