Merck
850155P
Avanti
18:1 PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-[ホスホイノシトール-4,5-ビスリン酸] (アンモニウム塩); PIP2[4′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H94N3O19P3
CAS番号:
分子量:
1074.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850155P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850155P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
PI(4,5)P2は細胞膜の中では微量成分ですが、多数の重要なシグナル伝達タンパク質の基質として重要な役割を担っています。PI(4,5)P2はIP3/DAG経路の中間体であり、ホスホリパーゼCにより加水分解されて2つ目のメッセンジャーであるイノシトール1,4,5-三リン酸(IP3)とジアシルグリセロール(DAG)を遊離します。PI(4,5)P2はPI 3キナーゼの基質でもあり、リン酸化されてPI(3,4,5)P3となり、これはプロテインキナーゼAKTなどの下流のシグナル伝達成分の活性化因子です。
ホスファチジルイノシトールは立体構造を持つリン脂質です。 ホスファチジルイノシトールリン酸(PIP)は細胞膜に局在しています。
アプリケーション
18:1 PI(4,5)P2は、リン脂質が濃縮された膜リポソームを得るために未変性マクロファージ膜においてサプリメントとして使用するのに適しています。 また以下の用途でも使用されてきました:
  • 陰イオンリン脂質リポソームの調製
  • 担持膜チューブ(SMrT)テンプレートにおける成分として
  • リポソームの調製
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルイノシトール二リン酸(PIP2)はATPaseを効果的に刺激します。
包装
2 mL琥珀色血清バイアル、ストッパー・クリンプキャップ付き(850155P-100ug)
2 mL琥珀色血清バイアル、ストッパー・クリンプキャップ付き(850155P-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
850155P-VAR:
850155P-BULK:
850155P-100UG:
850155P-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphatidylinositol Turnover and Receptors
Ramazzotti G, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics (2016)
Tripartite Chimeras Comprising Functional Domains Derived from the Cytosolic NADPH Oxidase Components p47phox, p67phox, and Rac1 Elicit Activator-independent Superoxide Production by Phagocyte Membranes AN ESSENTIAL ROLE FOR ANIONIC MEMBRANE PHOSPHOLIPIDS
Berdichevsky Y, et al.
The Journal of biological chemistry, 282(30), 22122- 22139 (2007)
Dissociation of Rac1 (GDP)-RhoGDI complexes by the cooperative action of anionic liposomes containing phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate, Rac guanine nucleotide exchange factor, and GTP
Ugolev Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(32), 22257-22271 (2008)
Use of the supported membrane tube assay system for real time analysis of membrane fission reactions
Dar S, et al.
Nature Protocols, 12(2), 390-390 (2017)
Qualitative and quantitative characterization of protein-phosphoinositide interactions with liposome-based methods
Busse RA, et al.
Autophagy, 9(5), 770-777 (2013)