Merck
850457C
Avanti
16:0~18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル2--(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO8P
CAS番号:
分子量:
760.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850457C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850457C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850457C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850457C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (850457C-25mg)
25 mg/mL (850457C-1g)
25 mg/mL (850457C-200mg)
25 mg/mL (850457C-500mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
POPCは、一般に生物物理学的実験用モデル脂質の1つと考えられています。脂肪酸組成、すなわちsn-1位の飽和鎖とsn-2位の不飽和鎖は、哺乳動物のリン脂質組成物を模倣します。卵PCの主成分は1-パルミトイル-2-オレオイルPCであるため、POPCはEPCの優れた合成代替品です。
アプリケーション
生体分子の溶解特性を調べるために、16:0~18:1 PCがリポソーム破壊アッセイに使用されています。リポソームの調製にも使われています。
包装
5 mL透明ガラス密閉アンプル(850457C-200 mg)
5 mL透明ガラス密閉アンプル(850457C-25 mg)
5 mL透明ガラス密閉アンプル(850457C-500 mg)
ネジ蓋付き30 mLアンバー細口ガラスボトル(850457C-1 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850457C-500MG:4548174015537
850457C-BULK:
850457C-VAR:
850457C-1G:4548174015506
850457C-200MG:4548174015513
850457C-25MG:4548174015520
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M, et al.
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Membrane lipid screen to identify molecular targets of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Liposome Disruption Assay to Examine Lytic Properties of Biomolecules.
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Michael J Hallock et al.
Biochemistry, 57(50), 6897-6905 (2018-11-21)
The plasma membrane of the cell is a complex, tightly regulated, heterogeneous environment shaped by proteins, lipids, and small molecules. Ca2+ ions are important cellular messengers, spatially separated from anionic lipids. After cell injury, disease, or apoptotic events, anionic lipids
Tripta Bhatia et al.
ACS nano, 12(5), 4478-4485 (2018-04-17)
Giant unilamellar vesicles (GUVs) provide a direct connection between the nano- and the microregime. On the one hand, these vesicles represent biomimetic compartments with linear dimensions of many micrometers. On the other hand, the vesicle walls are provided by single