Merck
610017
Avanti
シリンジ (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Extruderシリンジ, 気密シリンジ、1000μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NA.28
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Avanti′(アヴァンティ)Mini-Extruder(ミニ押出し機)の交換部品。製品610000および610023。 プランジャー、ニードル、シリンジのスクリューキャップ、PTFEシールが含まれます。
Avanti Research Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときはビデオをご覧ください。
アプリケーション
シリンジ(1000 μL)は以下に使用されています:
  • 単層リポソームを調製するため
  • 細胞膜ベシクルの調製のために細胞膜溶液を移すため
  • リポソーム調製のために有機溶媒に溶解した脂質原液を移すため
包装
シリンジボックス(8-3/8" X 1-5/8" X 1-1/4")(610017-1Ea)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
置換部
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9