Merck
610006
Avanti
PCメンブレン 0.2 um
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Extruder PC膜, ポリカーボネートメンブレン0.2μm 19mm(100/pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Avanti社のMini-Extruder用ポリカーボネートメンブレン。
Avanti Research Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
PC Membraneは表面が平滑なフィルターメンブレンであり、トラックエッチングされた均一な円筒状細孔を有します。
アプリケーション
PC Membrane 0.2 umは大きい単層小胞を押し出すために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PC Membraneは、微細な機械的特性、化学的安定性、および非自動蛍光特性を示します。免疫蛍光直接計数法による種々の細菌の同定に広く使用されています。
構成
Whatman® Nucleporeポリエステルドレインディスク 10417004
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, lipid membrane incorporation, and ion permeability testing of carbon nanotube porins
Tunuguntla RH, et al.
Nature Protocols, 11(10), 2029-2029 (2016)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)