Merck
610024
Avanti
抽出物加熱ブロック
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
抽出物加熱ブロック, Mini-Extruderホルダー/ヒーティングブロック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151503
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
詳細
Avanti社のMini-Extruder用付属部品。
Avanti Research Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Avanti Mini-Extruderを使用すると、研究者や科学者は、効率的かつ迅速な押出により、大きな単層小胞を調製できます。オプションの加熱ブロックを使用すると、高温で単層小胞を押し出すことができます。この加熱ブロックは、室温を超える相転移温度(Tm)でリン脂質から小胞を良好に製造するために不可欠です。
包装
メーカー製のオリジナルボックス(610024-1Ea)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.