Merck
Z373419
LiposoFast Liposome Factory
pore size 100 nm, polycarbonate membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.22
ポアサイズ:
100 nm
物質:
polycarbonate membrane
物質
polycarbonate membrane
無菌性
non-sterile
ポアサイズ
100 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
均一径単層リポソームを高速で効率的に形成。原理は簡単:脂質エマルションを多孔性ポリカーボネート膜を通して繰り返し押し出し、膜を支持するカプセルに取り付けられた特別に改良された気密シリンジで行ったり来たりさせます。付属のシリンジを使用すると、ユニット容量は0.5 mLで、デッドボリュームは事実上ゼロです。100~400 nmの孔径の膜が利用可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)