メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Avanti′(アヴァンティ)Mini-Extruder(ミニ押出し機)の交換部品。製品610000および610023。 プランジャー、ニードル、シリンジのスクリューキャップ、PTFEシールが含まれます。
Avanti Research™ Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
Avanti Research™ Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
アプリケーション
シリンジや気密シリンジ(250 μL)はリポソームの調製に用いられています。
包装
シリンジボックス(8-3/8" X 1-5/8" X 1-1/4")(610015-1Ea)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(4), 1261-1269 (1998-03-14)
Huntingtin is the protein product of the gene for Huntington's disease (HD) and carries a polyglutamine repeat that is expanded in HD (>36 units). Huntingtin-associated protein (HAP1) is a neuronal protein and binds to huntingtin in association with the polyglutamine
Nature communications, 10(1), 185-185 (2019-01-16)
Membrane-disrupting agents that selectively target virus versus host membranes could potentially inhibit a broad-spectrum of enveloped viruses, but currently such antivirals are lacking. Here, we develop a nanodisc incorporated with a decoy virus receptor that inhibits virus infection. Mechanistically, nanodiscs