Merck
610002
Avanti
PCメンブレン0.03um
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Extruder PC膜, ポリカーボネートメンブレン0.03μm 19mm(100/pk)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Avanti社のMini-Extruder用ポリカーボネートメンブレン。
Avanti Research Mini-Extruderについてさらにお知りになりたいときは動画をご覧ください。
PCメンブレンは、平滑な表面にトラックエッチングによる均一な円筒状細孔を有するフィルターメンブレンです。
アプリケーション
PCメンブレン0.03umは脂質小胞を押し出すために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PCメンブレンは、機械的性質、化学的安定性、および非自家蛍光特性が優れています。これは、免疫蛍光直接計数法による様々な細菌の同定に広く使用されています。
構成
Whatman® Nucleporeポリカーボネート親水性メンブレン 800307
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanism of four de novo designed antimicrobial peptides
Murray B, et al.
Test, 291(49), 25706- 25715 (2016)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)