安全性情報
20997
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1001TLL, PTFE Luer lock, volume 1 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
PTFE Luer lock
ニードルサイズ
(not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81320
ニードル長
, n/a
容量
1 mL
フィッティング
luer lock (without slots)
適合性
for use with Hamilton 1001TLL (PTFE Luer lock)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GC分析におけるガス交換を最小限にする気密型ではハミルトンシリンジが利用可能です。正確な体積を送出することができます。ほとんどの場合、プランジャー式が最も高精度です。針を先端部にしっかりと固定できるように、ルアーロック型シリンジの先端部にねじが切られています。
アプリケーション
オレフィン交差メタセシスの間のアルケン終結工程で使用されました。オレフィン交差メタセシスの間のアルケン終結工程で、窒化ガリウム(0001)の表面をペプチド結合に使うカルボキシル基で官能化するために使用されました。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Covalent attachment of a peptide to the surface of gallium nitride.
Makowski, Matthew S., et al.
Surface Science, 605.15, 1466-1475 (2011)
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)