物質
Gastight syringe
特徴
autoclavable: no
model
メーカー/製品名
Hamilton 80075
パラメーター
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
内径 × 外径
0.46 mm × 6.6 mm
ニードル内径 × 外径
0.13 mm × 0.47 mm
ニードルゲージ
26s
容量× L
10 μL × 51 mm
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton model 1701 N 10 µL volume syringe having a cemented 26s guage, 2 inch needle with point style 3 blunt tip.
アプリケーション
- in HPLC injection
- sample pipetting
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック