Merck
21343
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN), pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE plunger tip
サイズ
10 μL
詳細
1701, all
特徴
PTFE tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 13205
シリンジ容量
10 μL
適合性
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800 are accessories for Hamilton syringes and these plungers do not fit sample lock syringes.
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)