Merck
26158-U
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
PTFE plunger tip
サイズ
500 μL
特徴
1750 LT, LTN, RN, or TLL
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 1169-01
適合性
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)